Scandium standardiliuos, 10.000 mg/l Sc 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC151.5NP.L25EA 1440 EUR
ACSDC151.5NP.L25 ACSDC151.5NP.L1 ACSDC151.5NP.L5
Scandium standardiliuos, 10.000 mg/l Sc 5 % typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Scandium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022