Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC022.5N1FP.L25EA 127 EUR
ACSDC022.5N1FP.L25 ACSDC022.5N1FP.L5 ACSDC022.5N1FP.L1
Germanium standard solution, 1.000 mg/l Ge in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Germanium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022