Palladium standard solution, 1.000 mg/l Pd in 5% typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC042.5NP.L5EA 464 EUR
ACSDC042.5NP.L5 ACSDC042.5NP.L25 ACSDC042.5NP.L1
Palladium standard solution, 1.000 mg/l Pd in 5% typpihapossa ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Palladium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022