Titaani standardiliuos, 1.000 mg/l Ti in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC061.5N05FPL25EA 113 EUR
ACSDC061.5N05FPL25 ACSDC061.5N05FP.L1 ACSDC061.5N05FP.L5
Titaani standardiliuos, 1.000 mg/l Ti in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Titanium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022