Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13387-250EA 54.6 EUR
CAYM13387-250 CAYM13387-1 CAYM13387-500 CAYM13387-100
Ethyl 2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
Kaava: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,32
MDL numero: MFCD00126391
CAS-numero: 4815-36-5