3,6-Dioksaoktametyleenidiamiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAB1431-25GEA 23.1 EUR
TCIAB1431-25G TCIAB1431-100G TCIAB1431-500G
3,6-Dioksaoktametyleenidiamiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,6-Dioksaoktametyleenidiamiini
Kaava: C₆H₁₆N₂O₂
MW: 148,20 g/mol
Kiehumispiste: 123°C
Leimahduspiste: 121°C
MDL numero: MFCD00040474
CAS-numero: 929-59-9
EINECS: 213-203-6
UN: 2735
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/27/28933227.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %