3-(Trimetoksisilyyli)propyylimetakrylaatti ≥98.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
TCIAM0725-500MLEA 164 EUR
TCIAM0725-500ML TCIAM0725-100ML TCIAM0725-25ML
3-(Trimetoksisilyyli)propyylimetakrylaatti ≥98.0% (by GC) stabiloitu
3-(Trimetoksisilyyli)propyylimetakrylaatti
Kaava: C₁₀H₂₀O₅Si
MW: 248,35 g/mol
Kiehumispiste: 110°C
Leimahduspiste: 92°C
MDL numero: MFCD00008593
CAS-numero: 2530-85-0
EINECS: 219-785-8
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/00/28974200.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %