1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabiloitu
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Stabilization: Stabilised with sodium hydroxide
ACRO140920100EA 1480 EUR
ACRO140920100 ACRO140925000 ACRO140920050 ACRO140920025
1-Vinyl-2-pyrrolidone 99% stabiloitu
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Kaava: C₆H₉NO
Kiehumispiste: 218 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 13…14 °C
Tiheys: 1,043 g/cm³
Leimahduspiste: 95 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003197
CAS-numero: 88-12-0
EINECS: 201-800-4
ADR: 6.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
GC ≤0.2 % (Pyrrolidone)
Stabilizer 0.1 % Flaked caustic soda