1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Vaara
|
Stabilization:
Stabilised with N,N'-di-sec-butyl-p-phenylenediamine
TCIAV0026-500MLEA
70.4
EUR
TCIAV0026-500ML
TCIAV0026-25ML
1-Vinyl-2-pyrrolidone ≥99.0% (by GC) stabiloitu
1-Vinyl-2-pyrrolidone
Kaava:
C₆H₉NO MW: 111,1418 g/mol Kiehumispiste: 148°C Leimahduspiste: 102°C Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00003197 CAS-numero: 88-12-0 EINECS: 201-800-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Testitulosten erittely
Appearance | Whiteor Colorless to Light yellow to Red powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |