Hygromysiini B
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
EHERC14260000EA 353 EUR
EHERC14260000
Hygromysiini B
Hygromysiini B
Kaava: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527,5 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06795479
CAS-numero: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1,I