Tionyylikloridi 1 M in dichloromethane
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H31857.APEA 189 EUR
H31857.AP H31857.AE
Tionyylikloridi 1 M in dichloromethane
Tionyylikloridi
Kaava: Cl₂OS
MW: 118,97 g/mol
Tiheys: 1,35
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011449
CAS-numero: 7719-09-7
EINECS: 231-748-8
ADR: 8,III