1,3-Benzoxazol-6-amine 95%
Vaara
H34485.MDEA 173 EUR
H34485.MD H34485.03 H34485.06
1,3-Benzoxazol-6-amine 95%
1,3-Benzoxazol-6-amine
Kaava: C₇H₆N₂O
MW: 134,10
Sulamispiste: 95…97 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03791187
CAS-numero: 177492-52-3