Acetoxyacetyl chloride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO370070250EA 125 EUR
ACRO370070250 ACRO370070050
Acetoxyacetyl chloride 97%
Acetoxyacetyl chloride
Kaava: C₄H₅ClO₃
MW: 136,53
Kiehumispiste: 64…68 °C (25 mmHg)
Leimahduspiste: 71 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011535
CAS-numero: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4255 to 1.4275 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %