2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabiloitu
Toimittaja: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
TCIAB2850-25GEA 302 EUR
TCIAB2850-25G TCIAB2850-5G
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran ≥95.0% (by GC) stabiloitu
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydropyran
Kaava: C₇H₁₃BrO₂
Kiehumispiste: 75°C
Leimahduspiste: 87°C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01321310
CAS-numero: 17739-45-6
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/47/28934347.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %