2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H34053.03EA 352 EUR
H34053.03
2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥97%
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Kaava: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Sulamispiste: 72…75 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07437909
CAS-numero: 134031-24-6