Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
H59495.22EA 544 EUR
H59495.22 H59495.14
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Kaava: C₉H₁₄O₃
MW: 170,21 g/mol
Kiehumispiste: 106 °C (11 mmHg)
Tiheys: 1,064
Leimahduspiste: 96 °C (205 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001631
CAS-numero: 1655-07-8
EINECS: 216-731-5