2,2'-Dichloroacetanilide
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBKM02680EAEA 0 EUR
MAYBKM02680EA MAYBKM02680DA
2,2'-Dichloroacetanilide
2,2'-Dichloroacetanilide
Kaava: C₈H₇Cl₂NO
MDL numero: MFCD00032560
CAS-numero: 3289-76-7