4-Hydroxy-3-iodobenzotrifluoride ≥97%
Vaara
H33928.MDEA 130 EUR
H33928.MD H33928.03
4-Hydroxy-3-iodobenzotrifluoride ≥97%
4-Hydroxy-3-iodobenzotrifluoride
Kaava: C₇H₄F₃IO
Kiehumispiste: 105 °C (44 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12922960
CAS-numero: 463976-21-8
UN: 3264
ADR: 8,III