Zirkonium standardiliuos, 1.000 mg/l Zr in 5% kloorivetyhapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: CPAchem
ACSDC070.5C05FP.L1EA 81.8 EUR
ACSDC070.5C05FP.L1 ACSDC070.5C05FP.L5 ACSDC070.5C05FPL25
Zirkonium standardiliuos, 1.000 mg/l Zr in 5% kloorivetyhapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zirconium Standards
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022