Käsineet, puhdastila, TouchNTuff®, polyisopreenia, 83-300/83-500
Toimittaja: Ansell
TouchNTuff®
112-2782EA 1170 EUR
112-2782 112-2784 112-3181 112-2786 112-2783 112-3175 112-3179 112-2785 112-2787 112-2788 112-3177 112-2789 112-3178 112-3182 112-3176 112-3180
Käsineet, puhdastila, TouchNTuff®, polyisopreenia, 83-300/83-500
Käsineet
Kertakäyttöisten ohuiden polymeerikäsineiden kosketustuntuma on erittäin hyvä. Samalla ne suojaavat sekä käyttäjiä että tuotteita monenlaisissa märissä ja kuivissa ympäristöissä, joissa kontaminaatiot on pidettävä hallinnassa.
  • Steriili tai steriloimaton, talkiton, liukumista estävä pinnoite
  • Käsikohtaiset käsineet, mukava pitää pitkiäkin aikoja
  • Ei sisällä luonnonkumilateksia: turvalliset lateksille herkistyneille (tyyppi I) laboratoriotyöntekijöille
  • SureFit Technology™: käsineet mukautuvat tiukasti kyynärvarteen, joten varret eivät pääse kiertymään rullalle
  • Sisäpinnoite helpottaa käsineen pukemista kuivaan ja märkään käteen
  • Liukumista ehkäisevä pinnoite
Käsineet soveltuvat vaarallisia kemikaaleja käsitteleville henkilöille, koska ne kestävät kemikaaliroiskeita. Käsineet soveltuvat myös puhdastiloihin, joiden ISO-luokka on vähintään 5.
Pakkaus: Steriloimaton versio (83-300): 20 käsikohtaista käsinettä on pakattu polyeteenitaskuun eri osastoihin. 1 polyeteenitasku kussakin tyhjiöpakatussa polyeteenipussissa, 2 polyeteenipussia tyhjiöpakatussa polyeteenisessä pääpussissa, 5 pääpussia pakkauksen sisävuorin sisällä, 200 paria pakkauksessa.
Steriili versio (83-500): Yksi pari pakattuna muovitaskuun ja tiiviiseen muovikuoreen; 10 paria tiiviissä muovipussissa; 5 tiivistä muovipussia isossa pussissa; 4 isoa pussia pakkauksen sisävuorin sisällä, 200 paria laatikossa. Kaikissa pakkauksen painatuksissa on käytetty puhdastiloihin soveltuvaa, isopropanolia kestävää mustetta. Tiiviissä muovipusseissa on repäisyreuna. Käsineet ovat erinomaisesti kontaminaatioita estävässä, kolminkertaisessa pakkauksessa.