Magneettisekoittaja, monipaikkaiset lämmittävät magneettisekoittajat, RT 5/10/15
Toimittaja: IKA
442-0955EA 0 EUR
442-0955 442-0956 442-0957 442-0958 442-0953 442-0954 442-0960 431-0239 442-0959
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset lämmittävät magneettisekoittajat, RT 5/10/15
Sekoittajat Lämmittävät magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Monipaikkaisissa, digitaalisissa, lämmittävissä magneettisekoittajissa on 5, 10 tai 15 sekoituspaikkaa. Laitteet on suunniteltu samanaikaiseen lämmittämiseen ja sekoittamiseen, ja ne soveltuvat jatkuvaan käyttöön. Kulumattomat magneettikelat sekoittavat äänettömästi ja yhdenmukaisesti jokaisessa sekoituspaikassa. Seulonta tehdään toistettavissa olosuhteissa. Pintalämpötilan voi säätää rajattomasti 120 °C:een asti, joilloin laite lämmittää aineen korkeintaan 70 °C:een (astian mukaan). Nopeus pysyy samana, vaikka kuorma muuttuisikin.
  • Lämpö jakautuu tasaisesti koko lämpölevyllä
  • Sekoitusta voi säätää ja suuntaa muuttaa
  • Eco-tilassa sekoitus ei lämmitä lämpölevyn pintaa
  • Virhekoodinäyttö, helppo käyttää kosketusnäppäimistöllä
  • Nopeutta voi säätää 10 min⁻¹ välein
Kotelointiluokka standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukaisesti: IP 40