Sekoitusmoottori, elektroniset sekoitusmoottorit, EUROSTAR 200 digital, EUROSTAR 200 control ja EUROSTAR 200 P4 control
Toimittaja: IKA
441-0100EA 3640 EUR
441-0100 441-0163 441-0140 441-0309 441-0308 441-0319 441-0318 441-0317 441-0139
Sekoitusmoottori, elektroniset sekoitusmoottorit, EUROSTAR 200 digital, EUROSTAR 200 control ja EUROSTAR 200 P4 control
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Huipputehokkaat laboratoriosekoittajat erittäin viskoosisille aineille ja vaativaan sekoituskäyttöön. Soveltuvat enintään 100 litran sekoittamiseen (H₂O). Sekoittajissa on automaattinen nopeuden säätö alueella 6 to 2000 min⁻¹ tai 4 to 530 min⁻¹ (P4-mallit). Kaikissa malleissa on kaksi nopeusaluetta. Suojapiirit varmistavat, että laitteen virta katkeaa automaattisesti tilanteissa, joissa moottori uhkaa sammua tai ylikuormittua. Sekoitusakselin todellisen nopeuden ja asetusnopeuden jatkuva valvonta takaa, että nopeudessa korjataan automaattisesti. Näin nopeus pysyy tasaisena myös näytteen viskositeetin muuttuessa.
  • Digitaalinen nopeusnäyttö
  • Portaaton nopeudensäätö
  • Työnnettävät teräosat
  • Ylikuormitussuojaus ja mahdollisuus käyttää laitteita lyhytaikaisesti ylikuormitustilanteissa
  • Kapea muoto ja hiljainen käyntiääni
  • Virhekoodinäyttö
Control-malleissa on irrotettava langaton säädin ja digitaalinen TFT-näyttö. Niissä on myös RS232- ja USB-liitännät kaikkien parametrien säätämistä ja dokumentointia varten sekä vääntömomenttikäyrä viskositeetin muutosten mittausta varten.
Multilingual TFT display
Programmable functions
Integrated temperature measurement
Interval operation, timer and lock function
Adjustable safety circuit
Sertifikaatit: IP protection class according to DIN EN 60529: IP 40.
Lisävarusteiden tiedot: Temperature sensors are sold separately.
Tilaustiedot: Mukana ei toimiteta lisävarusteita. Saatavana on laaja valikoima erikseen tilattavia lisävarusteita.