Homogenisaattori, Star-Blender™ Digital
Toimittaja: Avantor
VWR®
710-0958EA 3000 EUR
710-0958 710-1045 710-1044
Homogenisaattori, Star-Blender™ Digital
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Näytetilavuudet 80 to 400 ml.
  • Helppo nopeuden ja ajan säätö digitaalinäytön avulla
  • Kaksi edestakaisin liikkuvaa lapaa
  • Sisä- ja ulkopinnat kiillotettua ruostumatonta AISI 304 -terästä
  • Ikkuna etuluukussa pusseissa olevien näytteiden tarkkailua varten homogenisoinnin aikana
  • Kallistuva sulkumekanismi ja irrotettava etuluukku helpottavat käyttöä ja puhdistusta
Mikrobiologisia ja patogeenisia näytteitä voidaan käsitellä ilman käyttäjään tai ympäristöön kohdistuvia riskejä sekoittamalla kiinteät ja puolikiinteät näytteet sinetöidyissä pusseissa, mikä estää bioaerosolin muodostumisen.