Teollisuusvaaka, pöytämalli, pienikokoinen, Valor™ 7000 -sarja
Toimittaja: Ohaus
Valor®
611-2621EA 740 EUR
611-2621 611-2620 611-2595 611-2594 611-2593 611-2619 611-2592 611-2618 611-2591 611-2617
Teollisuusvaaka, pöytämalli, pienikokoinen, Valor™ 7000 -sarja
Vaa'at
Elintarvikevaaka, joka tehostaa elintarvikepunnituksia ja annostelutöitä. Monia toimintoja käytetään painikkeiden sijasta kosketuksettomilla antureilla, mikä vähentää vaa'an kontaminoitumista. Valor 7000 -mallisto on sertifioitu elintarviketurvalliseksi (NSF) ja se tukee HACCP-vaatimusten mukaista laadunvalvontajärjestelmää.
  • Kosketukseton anturi edessä ja takana
  • Kaksi taustavalaistua näyttöä, yksi edessä ja toinen takana, nopeuttavat kahden käyttäjän käyttöä
  • Yhden sekunnin stabiloitumisaika tehostaa punnituksia
  • Toimii verkkovirralla, lisäksi sisäinen ladattava akku liikkuvaan käyttöön
  • Kotelointiluokka IP 43 (roiskesuojattu)
Tilaustiedot: Saatavilla lisää liitäntävaihtoehtoja, mukaan lukien valinnainen Ethernet, toinen RS232 tai USB. Saatavilla on myös hyväksyttyjä versioita. Katso nettisivuilta tai kysy lisää.