Nollailmageneraattorit, ZA-tuotesarja, Peak Scientific
564-0107EA 0 EUR
PEAK30-1020 PEAK30-1560 PEAK30-1670 PEAK30-1610 PEAK30-1060 PEAK30-1170 PEAK30-1570 PEAK30-1620 PEAK30-1230 PEAK30-1160 PEAK30-1110 PEAK30-1010 PEAK30-1660 PEAK30-1120
Nollailmageneraattorit, ZA-tuotesarja, Peak Scientific
ZA-tuotesarjan nollailmageneraattorit on suunniteltu erityisesti kaasuliekkipohjaisiin kaasukromatografian sovelluksiin, joissa tarvitaan nollailmaa. Nollailmageneraattorien sisällä olevat katalyyttikammiot varmistavat, että paineilmasta poistetaan kaikki hiilivedyt ennen ilman syöttämistä käyttökohteeseen.
  • Koneellinen ilmankierto, vuotojen itsetestaus ja automaattinen katkaisutoiminto
  • Yksiköitä saatavana sekä sisäisellä ilmakompressorilla varustettuina että ilman kompressoria
  • Hiilivetypitoisuus yhteensä <0,1 ppm