VWR®, Sulkijakalvo ELISA-sovelluksiin ja yleiseen inkubointikäyttöön
Toimittaja: VWR
VWR®
731-0312EA 255 EUR
731-0312 731-0310 731-0311 731-0309
VWR®, Sulkijakalvo ELISA-sovelluksiin ja yleiseen inkubointikäyttöön
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Polyesterikalvo ja akryyliliima. Näitä rullaan pakattuja kalvoarkkeja suositellaan ELISA-testeihin, yleiseen inkubointikäyttöön ja lyhytaikaiseen varastointiin. Kalvot eivät ole lävistettäviä.
  • Suositeltu lämpötila-alue −40 to +120 °C
  • Kokonaispaksuus 64,8 μm (kalvo 38,1 μm, liima-aine 26,7 μm)
  • Vihreillä raidoilla valmiiksi erotetut kalvot on helppo levittää paikoilleen
  • Estää haihtumista ja ehkäisee kuoppien välistä kontaminaatiota
Toimitustiedot: Jokaisessa rullassa on kalvoa 100 mikrolevyn tiivistämiseen.