Sulkijakalvo biologisiin viljelyihin
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
731-0313EA 154 EUR
731-0313 731-0314 731-0315 731-0316
Sulkijakalvo biologisiin viljelyihin
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Viskoosikalvo, liima lääketieteellistä laatua. Hydrofobinen, huokoinen kalvo arkkirullana soluviljely-, säilytys- ja 96-kuoppalevyjen tiivistämiseen tilanteissa, joissa solujen tai bakteerien kasvu edellyttää kaasunvaihtoa.
  • Suositeltu lämpötila-alue –20...+80 °C
  • Kokonaispaksuus 139.7 μm
  • Punaisilla värikaistaleilla erotetut kalvot on helppo levittää paikoilleen
  • Lävistettävä ja hengittävä
Toimitustiedot: Jokaisessa rullassa on kalvoa 50 levyn sulkemiseen.