Sulkijakalvot, rullassa, automaatiokäyttöön
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
731-0306EA 808 EUR
731-0306 731-0307 731-0308
Sulkijakalvot, rullassa, automaatiokäyttöön
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
  • Rullassa ei ole valmiita paloja
  • Kalvo ei ulotu muovihylsyn reunan yli
  • Kestävä antistaattinen pakkaus suojaa kalvoa kuljetuksen aikana ja auttaa levittämään sen tarkasti paikoilleen
Sulkijakalvo qPCR:ään, proteiinien sitting-drop-kiteyttämiseen, HTS:ään ja kylmäsäilytykseen
Kirkasta polyolefiinia, erittäin vahva ja paineherkkä silikoniliima qPCR:ään, proteiinien sitting-drop-kiteyttämiseen, HTS:ään, säilytykseen ja yleiseen inkubointiin.
- Kestää dimetyylisulfoksidia
- Ei sisällä nukleaasia, nukleiinihappoa tai pyrogeenejä
- Yhtä tiiviitä kuin lämpösulkijakalvot ilman lämmön haittapuolia
Sulkijakalvo PCR:ään, HTS:ään ja kylmäsäilytykseen
Lävistettävä alumiinikalvo, jossa on paineherkkää akryyliliimaa, soveltuu PCR:ään, HTS:ään ja kylmäsäilytykseen.
- Kestää dimetyylisulfoksidia
- Helppo lävistää näytteitä otettaessa
- Ei sisällä nukleaasia, nukleiinihappoa tai pyrogeenejä
Sulkijakalvo solu- ja kudosviljelyyn
Hengittävät viskoosikalvot solu- ja kudosviljelyyn.
- Ei sisällä sytotoksisia aineita
- Läpäisee erittäin hyvin kaasuja
- Helppo lävistää näytteitä otettaessa