Lämmittävä ja jäähdyttävä ravistelija, Eppendorf ThermoMixer® C
Toimittaja: Eppendorf
460-0223EA 3210 EUR
460-0223 444-1022
Lämmittävä ja jäähdyttävä ravistelija, Eppendorf ThermoMixer® C
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
ThermoMixer® C sekoittaa tehokkaasti ja säätää lämpötilan tarkasti, joten testitulokset ovat aina täydellisiä, luotettavia ja toistettavia. Laite on ergonominen ja helppokäyttöinen Eppendorf PhysioCare Concept®™ -periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä voi tallentaa muistiin jopa 20 omaa ohjelmaansa ja määritellä lämmitys- ja jäähdytysnopeuden sekä -ajan. Ohjelmapainikkeilla useimmin käytetyt sekoitus-/lämpötilaparametrit ovat heti ulottuvilla. Sekoittaja pysyy vakaana jopa enimmäissekoitusnopeudella. Voit parantaa testituloksia sekoittamalla ja inkuboimalla näytteitä samanaikaisesti. Soveltuu plasmidi-/RNA-/DNA-puhdistukseen, cDNA-synteesiin, entsymaattisiin reaktioihin (esimerkiksi DNA-restriktioentsyymien hajotukseen, proteinaasi K -hajotukseen ja ligaatioon), DNA:n, RNA:n ja proteiinien denaturointiin, bakteerien kasvattamiseen ja lyysireaktioihin 100 °C:ssa.
  • 2DMix-Control sekoittaa tasaisesti ja läikyttämättä
  • Sama pienikokoinen laite sekä lämmittää, sekoittaa että jäähdyttää. Ohjelmointimahdollisuudet ovat rajattomat.
  • Parametrit voi määrittää ja tarkistaa helposti ja tarkasti digitaalisessa näytössä
  • Uusi ThermoTop®-kansi estää kosteuden tiivistymisen putken kansiin ja seinämiin ja tasoittaa lämpötilaa
  • QuickRelease™-toiminto helpottaa SmartBlock™-blokkien vaihtamista
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman blokkeja. Saatavana on suuri valikoima SmartBlock™-blokkeja, joiden kanssa voi käyttää kaikkia yleisimpiä astioita ja levy. Ravistelijaan sopii ThermoTop®-kansi.
Varoitus: * Käytetyn SmartBlock™-lämpöblokki, mukaan.
** Syväkuoppalevyjen enimmäissekoitusnopeus on 2 000 rpm (nestetasoanturi). Kannen ollessa paikoillaan enimmäissekoitusnopeus on 2 000 rpm.