Lämmittävä sekoittaja, Eppendorf ThermoStat™ C
Toimittaja: Eppendorf
460-0226EA 2270 EUR
460-0226 460-1003
Lämmittävä sekoittaja, Eppendorf ThermoStat™ C
Kuivahauteet Kuivahauteet/jäähdyttimet
ThermoStat™ C soveltuu ihanteellisesti lämpötilojen tarkkaan asettamiseen ja ylläpitoon, sillä Peltier-tekniikka takaa tarkan lämpötilanhallinnan. Digitaalisessa näytössä parametreja on helppo tarkastella ja asettaa. Lämpötilapainikkeilla voi nopeasti valita jonkin viidestä tärkeästä koelämpötilasta (4, 16, 37, 56 tai 95 °C). Mahdollisuus tallentaa 15 käyttäjän määrittämää ohjelmaa. Sopii puskurien ja näytteiden jäähdyttämiseen matalaan lämpötilaan, elatusaineiden lämmittämiseen, matalassa lämpötilassa tehtäviin biokemiallisiin reaktioihin, cDNA-synteesiin, DNA:n, RNA:n ja proteiinien denaturointiin sekä immunosaostukseen.
  • Tarkkaa lämpötilanhallintaa alueella -10...110 °C (alue määräytyy käytettävän SmartBlock™-blokin mukaan)
  • Lämpötilan stabiilius ja yhtenäisyys 20...45 °C:n lämpötilassa on ±0,5 °C riippumatta asennosta ja SmartBlock™-mallista
  • Enimmäislämmitysnopeus: 5,5 °C/min ja enimmäisjäähdytysnopeus: 5 °C/min alueella 110 °C:sta ympäristön lämpötilaan
  • Käyttöajastin säädettävissä 15 s...99,30 h tai jatkuva käyttö
  • Estä nesteen tiivistyminen putkien kansiin ja seiniin ja paranna lämpötilan yhtenäisyyttä käyttämällä uutta ThermoTop®-kupua
  • SmartBlock™-blokkien vaihto käy helposti QuickRelease™-järjestelmän ansiosta
Excellent temperature management. Fast cooling rates of up to 5 °C/min reduce wait time.
Precise temperature control is achieved for the ThermoStat C by using optimally balanced heating and cooling elements (peltier technology).
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman blokkeja, saatavana on laaja valikoima SmartBlock™-blokkeja, jotka sopivat kaikkien yleisten astia- ja levymuotojen kanssa käytettäviksi. Voi käyttää ThermoTop®-kuvun kanssa.
Varoitus: * Merkitsee SmartBlock-lohkoja, joita voi käyttää kannen tai ThermoTop-kuvun kanssa. Huomioi, että kun kantta käytetään levyjen kanssa, enimmäissekoitustaajuus on 2 000 min⁻¹.
** Syväkuoppalevyille enimmäissekoitusnopeus on 2 000 rpm (tasoanturi).