Analyysivaaka, Practum®
Toimittaja: Sartorius
Practum®
611-2889EA 2890 EUR
611-2889 611-2657 611-2660
Analyysivaaka, Practum®
Vaa'at
Käytännöllinen perusvaaka, joka takaa luotettavat ammattilaistason punnitustulokset Sartoriuksen tunnetusti laadukkaan teknologian avulla. Toimintoja ovat mm. peruspunnitus, tiheysmittaus, prosenttipunnitus, tarkistuspunnitus, huippuarvon pito, laskenta ja keskiarvoistus. Tulokset voi siirtää mini-USB-liitännän kautta tulostimeen tai tietokoneeseen Microsoft Excel® -laskentataulukkona ilman erillistä ohjelmistoa. Valikkojen kielen voi valita 10 vaihtoehdosta.
  • Suurikontrastinen kosketusvärinäyttö
  • Automaattinen kalibrointi ja säätö mahdollista erikseen ostettavan ulkoisen punnuksen avulla
  • Tukeva tuulisuoja on helppo purkaa kokonaan puhdistusta varten
  • Pääkäyttäjän lukitustoiminto estää mahdolliset tahattomat muutokset asetuksiin
  • Sisäänrakennettu ylikuormitussuoja
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan yleiskäyttöinen verkkovirtasovitin, suojakupu ja sovellusopas, mutta ei kalibrointipunnusta.