Advanced balances designed for easy, reliable and secure weighing operations for regulated areas. These analytical balances deliver stabilisation times of 2 to 3 seconds with excellent repeatability (0,1 mg) and linearity (0,2 mg). The Secura® range features a range of APC functions (Advanced Pharma Compliance) to help with documentation and monitoring requirements. GLP-compliant printout documentation is also controlled by the built-in security control, as data transfer to a printer or PC is blocked, when common operating errors occur, such as when the balance is not level, minimum sample weight has not been achieved or temperature fluctuations require isoCAL calibration adjustment.
- Kosketusnäytön graafinen käyttöliittymä on optimoitu lääketeollisuuden laboratoriokäyttöön
- Cal Audit Trail -toiminto dokumentoi jokaisen suoritetun punnituksen
- Sisäinen IsoCAL-kalibrointi ja -säätötoiminto on linkitetty CAL Audit Trail toimintoon
- SQmin-toiminto seuraa USP-vaatimusten mukaisten näytteen vähimmäispainorajojen toteutumista
- Määritettyjen asetusten salasanasuojaus
- LevelControl-toiminto valvoo jatkuvasti, että vaaka on täysin vaakasuorassa
Semimikrovaa'at, 0,01 mg: Secura®-tarkkuusvaakasarjan uusien viiden desimaalin (0.01 mg) vaakojen suorituskyky on entistä parempi.
Lisäominaisuuksia muun muassa:
Yhdellä painalluksella toimivat tuulisuojan ovet
Viiden desimaalin (0.01 mg) semimikrovaakojen stabiloitumisaika on noin 6 sekuntia
Start Assistant -toiminto ja SmartTouch-käyttöliittymä opastavat käyttäjää monipuolisten toimintojen käytössä
Lisävarusteena 90 mm:n punnitustaso
- Yhdellä painalluksella toimivat tuulisuojan ovet
- Viiden desimaalin (0.01 mg) semimikrovaakojen stabiloitumisaika on noin 6 sekuntia
- Start Assistant -toiminto ja SmartTouch-käyttöliittymä opastavat käyttäjää monipuolisten toimintojen käytössä
- Lisävarusteena 90 mm:n punnitustaso
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan yleiskäyttöinen verkkovirtasovitin, tuulisuoja, sovellusopas, sekä myös pölysuojus ja 0,1 mg:n vaakojen mukana pyöreä vetosuoja