Mittapullot ruskeat, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, eräkohtainen USP-sertifikaatti, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-5423EA 122 EUR
612-5423 612-5424 612-5421 612-4830 612-5422 612-5420 612-4825 612-4824 612-4827 612-4826 612-5419 612-4832 612-5427 612-5428 612-4831 612-5425 612-4833 612-5426 612-4829 612-4828
Mittapullot ruskeat, luokka A, valkoinen mitta-asteikko, eräkohtainen USP-sertifikaatti, BLAUBRAND®
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasia 3,3, ruskea, mukana ruskea lasitulppa tai PP-tulppa.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Merkinnät ja tekstit painettu hyvin erottuvalla valkoisella emalivärillä
  • DE-M -merkintä
  • Mukana eräkohtainen USP-sertifikaatti, pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen USP-sertifikaatti
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042.