Mittalasit, USP, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
BRNDUSP32854EA 146 EUR
BRNDUSP32854 612-4841 612-4840 BRNDUSP32820 BRNDUSP32864 BRNDUSP32862 612-4836 612-4835 612-4838 612-4837 612-4842 612-5747 612-4834 612-4839 BRNDUSP32808 BRNDUSP32838 BRNDUSP32848
Mittalasit, USP, BLAUBRAND®
Mittalasit Measuring Cylinders
Borosilikaattilasia 3,3, korkea malli, luokka A, vaatimustenmukaisuus sertifioitu.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
  • Kuusikulmainen lasijalka, ei kaatonokkaa
  • Tasatilavuuksien rengasmerkit, tekstit ja merkinnät painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä
Sertifikaatit: DIN EN ISO 4788