Ilmanäytekerääjä, SAS Super Isolator
Toimittaja: Avantor
VWR® SAS Super
710-0943EA 3720 EUR
710-0943 710-0946 710-0945 710-0978 710-0944 710-0977
Ilmanäytekerääjä, SAS Super Isolator
Näytteenottimet Ilmanäytekerääjät
Niiden avulla varmistetaan tällaisten suljettujen alueiden täysi suojaus ulkoisia tekijöitä vastaan. SAS-instrumenttien ohjausyksikkö asennetaan ulkopuolelle ja liitetään imupäähän yksinkertaisella sähköliitännällä. SAS Super Isolator poistaa kaikki tyhjiönäytteenottojärjestelmän tyypilliset kontaminaatiolähteet. Yhteen SAS-ohjausyksikköön voidaan liittää useita näytteenottopäitä, joten tämä näytteenotin on sekä käytännöllinen että taloudellinen ratkaisu.
  • Joustava käyttö, useita kielivaihtoehtoja
  • Laite varmistaa jäljitettävyyden tallentamalla päivämäärän, kellonajan, mittauspaikan, ilman tilavuuden, josta näyte on otettu, sekä käyttäjän nimen
  • Suurikokoinen taustavalaistu näyttö ja intuitiivinen valikko sekä aktiivisen toiminnon tilan ilmaiseva vilkkuva punainen LED-valo
SAS Super Isolator -ilmanäytekerääjät on kehitetty erityisesti suojakaappien ja pääsyä rajoittavien esteiden (RABS) valvontaan.
Tilaustiedot: For a complete system, please order the sampler you require, a battery charger, and the appropriate head.
Please note: An adapter is required when using heads for Petri dishes (90 mm) with samplers for contact plates (55 mm). Sets including a head for 90 mm Petri dishes and the required adapter are available.