Analyysivaaka, Quintix®
Toimittaja: Sartorius
Quintix®
611-2648EA 4540 EUR
611-2648 611-2668 611-2645 611-2667 SARBQUINTIX224-CIT SARBQUINTIX124-CCH 611-2666 611-2665 611-3290 611-3291 SARBQUINTIX124-CIT SARBQUINTIX224-CCH 611-3292 611-3124 611-4279 611-3865
Analyysivaaka, Quintix®
Vaa'at
Ergonominen, helppokäyttöinen ja intuitiivinen vaakamallisto, jonka tuotteissa on isokokoinen kosketusnäyttö, yksiselitteiset kuvakkeet ja selväsanaiset kehotteet. Vakiosovellusten, kuten peruspunnituksen, tiheysmittauksen, prosenttipunnituksen, tarkistuspunnituksen, huippuarvon pidon, laskennan ja keskiarvoistuksen, lisäksi Quintix®-malliston vaaoissa on myös seos-, komponentti-, tilasto- ja muuntotoiminnot. Tulokset voi siirtää mini-USB-liitännän kautta tulostimeen tai tietokoneeseen Microsoft Excel® -laskentataulukkona ilman erillistä ohjelmistoa. Valikkojen kielen voi valita 10 vaihtoehdosta.
  • Suurikontrastinen kosketusvärinäyttö
  • Neljän desimaalin (0.1 mg) vaakojen stabiloitumisaika 2...3 sekuntia, erinomainen toistettavuus (0,1 mg) ja lineaarisuus (0,2 mg)
  • Sisäinen IsoCAL-kalibrointi- ja -viritystoiminto
  • Tuulisuojassa on kevyesti liikkuvat liukuovet, jotka voi myös irrottaa kokonaan puhdistusta varten
  • Pääkäyttäjän lukitustoiminto estää mahdolliset tahattomat muutokset asetuksiin
  • Quintix®-vaa'at tunnistavat automaattisesti lisävarusteena saatavan YDP30-tulostimen
Semimikrovaa'at, 0,01 mg: Quintix®-tarkkuusvaakasarjan uusien viiden desimaalin (0.01 mg) vaakojen suorituskyky on entistä parempi.
Lisäominaisuuksia muun muassa:
Yhdellä painalluksella toimivat tuulisuojan ovet
Viiden desimaalin (0.01 mg) semimikrovaakojen stabiloitumisaika on noin 6 sekuntia
Start Assistant -toiminto ja SmartTouch-käyttöliittymä opastavat käyttäjää monipuolisten toimintojen käytössä
Lisävarusteena 90 mm:n punnitustaso