Etanoli 30,0% (v/v)
Vaara
VWRS83909.550EA 0 EUR
VWRS83909.550
Etanoli 30,0% (v/v)
Etanoli absoluuttinen
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03795