VWR® Lisbon, Silmälasien päällä pidettävät suojalasit
Toimittaja: VWR
Lisbon
111-0930EA 5.2 EUR
111-0930
VWR® Lisbon, Silmälasien päällä pidettävät suojalasit
Suojalasit
Vierailijoille tarkoitetut suojalasit, joissa on sangalliset polykarbonaattilinssit ja epäsuora ilmanvaihto.
  • Naarmuuntumaton/huurtumaton pinnoite
  • Otsasuojus
  • Tuuletusaukolliset sivusuojukset
Paino: 46 g
Sertifikaatit: Myöntyvä jhk EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (Kehys); VWR® 2C-1,2 1 FT (Linssi).