Kuulonsuojaimet, Peltor™ Optime™ III
Toimittaja: 3M
Peltor™ Optime™
111-1085EA 64 EUR
111-1085 111-2202 111-1083
Kuulonsuojaimet, Peltor™ Optime™ III
Kuulosuojaimet Hälyä estävät kuulosuojaimet
Nämä kuulonsuojaimet on tarkoitettu erittäin meluisaan ympäristöön ja erityisesti ympäristöön, jossa vallitsevat äänet ovat matalataajuisia. Suojaus perustuu kaksikuoritekniikkaan, joka minimoi kuvun kuoren resonanssit ja vaimentaa tehokkaasti korkealla taajuusalueella.
  • Pehmeällä vaahtomuovilla täytetyt leveät tiivisterenkaat mukautuvat pään muotoihin eivätkä purista
  • Puhe kuuluu selvästi
  • Vaimennustyynyt on helppo vaihtaa ja tulpat auttavat pitämään ne puhtaina
  • Kypärään kiinnitettävä malli sopii monenlaisiin teollisuuden suojakypäriin
SNR: 35 dB (päälakisanka/niskaremmi), 34 dB (kiinnitetään kypärään)
Sertifikaatit: EN 352-1:1993 (niskaremmimalli), EN 352-3:2002 (kypärään kiinnitettävä malli)
Varoitus: *Sopii kaikille Peltor™-kypärille, mutta ei G2000-mallille