Puolimaski, hiukkasia suodattava, Smart Pocket
Toimittaja: Moldex
Smart Pocket
111-1144EA 86.8 EUR
111-1144 111-0527
Puolimaski, hiukkasia suodattava, Smart Pocket
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
Laskostetut hiukkasia suodattavat maskit, venttiililliset tai venttiilittömät.
  • Helppo taittaa kokoon ja avata
  • Pehmeä nenätiiviste
  • Vahva ja kestävä DuraMesh®-rakenne säilyttää maskin muodon
  • ActivForm® muotoilu: nenäpidikettä ei tarvita
  • Soljellinen silmukkanauha nopeuttaa ja yksinkertaistaa naamarin pukemista ja riisumista
  • Yksittäispakattu
EN 149:2001+A1:2009