Kokomaski, X-plore® 6530
Toimittaja: Dräger
Xplorer®
111-1057EA 298 EUR
111-1057 111-1058
Kokomaski, X-plore® 6530
Hengityssuojaimet Uudelleen käytettävät maskit Kokomaskit
X-plore® 6530 -mallissa käytetään Drägerin laajan X-plore® Rd40 -suodatinvalikoiman hengityssuodattimia, joten maski soveltuu moniin eri käyttötarkoituksiin.
  • Tiivistekehys ja kolminkertainen tiivistereuna suojaavat luotettavasti ja asettuvat tiiviisti kaiken mallisille kasvoille
  • Käyttäjälle mukava viisipistekiinnitys helpottaa maskin pukemista eikä paina kasvoja
  • Vääristämättömässä visiirissä on laaja ja yhtenäinen 180°:n näkökenttä
  • Visiiri on valmistettu naarmuuntumattomasta ja kemikaalinkestävästä Triplex-materiaalista, ja sen erikoisvahva kehys on ruostumatonta terästä (tyyppi: 6530 EPDM/Triplex)
  • Hyvä ilmanvaihto ja erillinen sisämaski estävät visiirin huurtumisen ja pitävät näkymän kirkkaana
  • Jokaisen maskin sisäpuolella on viivakoodi, joten on helppoa pitää kirjaa maskeista ja ylläpitää maskivarastoa
  • Maskiin kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettu puhekalvo, joka helpottaa viestintää
Sertifikaatit: EN 136 -standardin luokka 3 (CE-merkintä), NIOSH (PC), AS/NZS
Varoitus: *Yksi koko, joka sopii kaikille