Käsineet, Showa 707/707FL
Toimittaja: Showa
Nitri-Dex®
112-2775EA 47.8 EUR
112-2775 112-2776 112-2748 112-2773 112-2774 112-2749
Käsineet, Showa 707/707FL
Käsineet
Näissä käsineissä on rullatut rannekkeet, ja niitä saa joko vuorillisina tai vuorettomina.
  • Steriloimaton, talkiton, sileä pinta
  • 707FL-malleissa on lisäksi nukattu vuori, joka tuntuu miellyttävältä pitkäänkin käytettäessä
  • Käsine ei läpäise nesteitä, joten sitä voi käyttää myös kosteissa tai rasvaisissa olosuhteissa
  • Kuviointi takaa hyvän pidon
  • Helppo pukea ja riisua
Ne suojaavat kättä öljyiltä, hiilivedyiltä, rasvoilta ja naarmuilta ja soveltuvat valmistusteollisuuteen, laboratorioihin, elintarviketeollisuuteen, kevyisiin huoltotöihin, puhdistustehtäviin, maalaukseen, polttoaineen käsittelyyn ja jalostamoihin.
Sertifikaatit: EN ISO 374-1 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5, luokka III, AQL 1.5
Hyväksytty elintarvikekäyttöön