Työhanskat, käsineet, viiltosuoja, Krytech 586
Toimittaja: Mapa Professionnel
112-2813EA 19.8 EUR
112-2813 112-2818 112-2817 112-2815 112-2816 112-2814
Työhanskat, käsineet, viiltosuoja, Krytech 586
Käsineet
Tämä kestävä käsine on valmistettu polyuretaanista, jota tukee saumaton HDPE-kuituinen tekstiili. Käsine antaa suojaa tarkkuutta vaativassa työssä, jota tehdään puhtaudeltaan tavanomaisissa olosuhteissa.
  • HDPE-kuitujen ansiosta käsineiden viiltosuojaus on erinomainen (taso 5). Materiaali on ohutta, joten tuntuma on hyvä
  • Käsineen selkämys on hengittävä
  • Viiltosuojaustaso on helppo tunnistaa selkeästä merkistä sinisessä tekstiilissä
Se soveltuu terävien esineiden ja suurten metallilevyjen käsittelyyn esimerkiksi auto- tai koneteollisuudessa.
Sertifikaatit: EN 388 (4543), luokka II