Suojapuku, kemikaalinkestävä, haalarit, 4535
Toimittaja: 3M
113-6298EA 366 EUR
113-6298 113-6297 113-6300 113-6299 113-6296
Suojapuku, kemikaalinkestävä, haalarit, 4535
Kertakäyttöiset vaatteet
Nämä kertakäyttöiset haalarit on valmistettu polypropeenista, jossa on polyeteenipinnoite. Materiaali suojaa kuivilta hiukkasilta ja tietyiltä vähäisiltä kemikaaliroiskeilta.
  • Kuminauha vyötäröllä ja nilkoissa antaa liikkumisen vapautta, resorit hihansuissa lisäävät käyttömukavuutta
  • Suuri, hengittävä takapaneeli (SMMMS) vähentää lämmön kerääntymistä ja lisää käyttömukavuutta
  • Kaksivetiminen vetoketju, huppu ja suljettava läppä antavat lisäsuojaa
  • Eivät nukkaannu helposti, antistaattinen pinta
Tavallisia käyttökohteita ovat ruiskumaalaus, teollisuuden siivous- ja huoltotyöt, teollisuus ja kemikaalien käsittely, rakennussiivous, eristeiden asennus, hyönteismyrkkyjen käsittely/maatalous (vain hiukkasaerosolit), jauhemaalaus ja lääkeaineiden valmistus.
Väri: valkoinen/sininen
Sertifikaatit: Tyyppi 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2:2002, luokka III