Suojapuku, kemikaalinkestävä, haalarit, 4540+
Toimittaja: 3M
113-6306EA 21.5 EUR
113-6306 113-6305 113-6307 113-6302 113-6301 113-6304 113-6303
Suojapuku, kemikaalinkestävä, haalarit, 4540+
Kertakäyttöiset vaatteet
Nämä kertakäyttöiset haalarit on valmistettu laadukkaasta pinnoitetusta materiaalista, joka suojaa pieniltä nesteroiskeilta ja vaaralliselta pölyltä.
  • Kuminauha vyötäröllä ja nilkoissa antaa liikkumisen vapautta, resorit hihansuissa lisäävät käyttömukavuutta
  • Hengittävä takapaneeli (SMMMS) vähentää lämmön kerääntymistä ja lisää käyttömukavuutta
  • Kolmipaneelisen hupun ansiosta haalareita on entistä helpompi käyttää muiden henkilösuojaimien kanssa
  • Kaksivetiminen vetoketju ja suljettava myrskyläppä antavat lisäsuojaa
  • Eivät nukkaannu helposti, antistaattinen pinta
Tavallisia käyttökohteita ovat esimerkiksi ruiskumaalaus, teollisuuden ja lääketeollisuuden prosessit, asbestitarkastukset, eristeiden asennus sekä ajoneuvojen ja koneiden huoltotyöt (öljyt ja rasvat).
Väri: valkoinen/sininen
Sertifikaatit: Tyyppi 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2:2002, luokka III