Ravistelijat, keinusekoittajat, säädettävä kallistus, PMR-100
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0927EA 1500 EUR
444-0927
Ravistelijat, keinusekoittajat, säädettävä kallistus, PMR-100
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
  • Todellinen ja asetettu aika sekä nopeus ja määritetty kulma näkyvät helppolukuisessa LCD-näytössä
  • Jatkuva tai ajastettu käyttö: kiinteä digitaalinen ajastin 1 min...99 h 59 min, automaattinen sammutustoiminto, jäljellä olevan ajan näyttö
  • Digitaalinen nopeusasetus (1...99), kestää enintään 5 kg:n (5 litran) kuormia
  • Kallistuskulmaa voi säätää 9 asteeseen saakka alhaisimmissa nopeuksissa. Suuremmissa nopeuksissa (yli 50 min-1) kallistuskulma on kiinteästi 10°
  • Voidaan käyttää 4...40 °C:ssa (suhteellinen kosteus 80 % yli 31 °C:ssa, suhteellinen kosteus putoaa lineaarisesti 50 %:iin 40 °C:ssa, tiivistymätön) inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan liukumaton matto, joka pitää astiat paikoillaan.