Sinivalo-LED-transilluminaattorit, VWR® Blue
VWR®
730-1390EA 1170 EUR
VWRI730-1390 VWRI730-1389
Sinivalo-LED-transilluminaattorit, VWR® Blue
Sinivalotransilluminaattoreita voidaan käyttää UV-transilluminaattorin sijasta, kun käytetään eetidiumbromidia turvallisempia väriaineita. Tällöin käyttäjä ei altistu UV-säteilylle ja näytteet ovat suojassa UV:n DNA:ta pilkkovalta vaikutukselta.