HPLC-kolonnit, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Toimittaja: Merck
SeQuant® ZIC®-pHILIC
1.50459.0001EA 828 EUR
1.50459.0001 1.50461.0001 1.50463.0001 1.50438.0001 1.50462.0001 1.50437.0001 1.50460.0001 1.50464.0001
HPLC-kolonnit, SeQuant® ZIC®-pHILIC
Kromatografiakolonnit
ZIC®-pHILIC-kolonnissa käytetään samaa stationäärifaasia kuin ZIC®-HILIC-kolonnissa, mutta se perustuu pH:n vakautta lisääviin polymeeripartikkeleihin. Koska silikaa ei ole käytetty lainkaan, herkissä detektoreissa ei juurikaan esiinny taustan häiriöitä esimerkiksi silloin, kun orgaanisten ja epäorgaanisten happojen määrityksessä käytetään sähköisesti varautunutta aerosolia.
  • Polaaristen ja hydrofiilisten yhdisteiden erittäin vaativaan erotteluun
  • pH-käyttöalue on erittäin laaja, mikä parantaa selektiivisyyden optimointia
  • Taustan häiriöt ovat erittäin vähäistä detektoreissa, jotka havaitsevat sähköisesti varautuneista aerosoleista vapautuvat hiukkaset