Membraanien annostelija, Sentino®
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0665EA 2410 EUR
516-0665
Membraanien annostelija, Sentino®
Membraaniannostelijat
Membraanien annostelijat soveltuvat erinomaisesti suuria näytemääriä käsitteleviin mikrobiologian testilaboratorioihin, joissa tarvitaan entistä ergonomisempia ja nopeampia ratkaisuja yksittäisten membraanien käsittelyyn.
  • Easy to load without jamming. Guide plates assist loading and keep refill web in alignment during use
  • Soft touch keypad for aseptically dispensing membrane discs
  • Designed to hold 200 membrane discs
  • Compact, portable design with miniaturised refill pack
  • Use plugged into main power source or charge battery for use anywhere. Lights indicate when battery charge is running low
  • Easy to clean
Sentino®-suodatinannostelija annostelee aseptisesti yhden membraanin kerrallaan yhdellä painikkeen painalluksella. Sentino®-annostelija on paljon käyttösovelluksia: Juoma- ja jätevesianalyysit, Ympäristövalvonta ja virkistysalueiden vedenlaadun valvonta, Hygieniatuotteiden valmistus, Juomateollisuuden valvonta, Lääketeollisuuden ja muun teollisuuden vesijärjestelmien valvonta, Lääketeollisuuden raaka-aineet, välituotteet ja lopputuotteet.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan muuntaja, EU-pistoke, UK-pistoke ja käyttöopas CD-levyllä.