Hait: Kamerat
Digitaaliset kamerat laboratoriokäyttöön. Soveltuvat tekniikoihin kuten: värivalokuvaus, digitaalinen mikroskopia, IR-kuvaus sekä opetuskäyttöön. Kameroissa on korkean resoluution linssit, jotka soveltuvat kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen. Jotkin kameramallit sopivat kiinnittettäväksi tehokkaisiin mikroskooppeihin kuvien yksityikohtien tarkastelua varten.
Digitaaliset kamerat laboratoriokäyttöön. Soveltuvat tekniikoihin kuten: värivalokuvaus, digitaalinen mikroskopia, IR-kuvaus sekä opetuskäyttöön. Kameroissa on korkean resoluution linssit, jotka soveltuvat kuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen. Jotkin kameramallit sopivat kiinnittettäväksi tehokkaisiin mikroskooppeihin kuvien yksityikohtien tarkastelua varten.
45  results were found
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (611-2257)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This USB camera fits into the eyepiece tube of biological binocular and monocular microscopes. This enables users to digitise images even when the mic...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2661)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: These cameras provide high resolution images for everyday microscopy.
Tuoteluettelon nro: (630-2958)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2992)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2957)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: High speed cameras with excellent colour reproduction for routine applications.
Tuoteluettelon nro: (630-1120)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Analoginen kamera, joka voidaan liittää videoprojektoreihin, ulkoisiin näyttöihin tai tietokoneeseen valinnaisen USB-sarjan kautta.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-3271)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (630-2678)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This Windows® tablet PC with large LCD touch screen and integrated 5,1 MP camera provides an advanced solution for digital microscopy. For use with an...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Tuoteluettelon nro: (TEST0560.8716)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Testo 871s thermal imager together with our experienced professionals to enable you to work quickly and easily with professional thermal imaging techn...
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: LEICA MICROSYSTEMS
Kuvaus: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Toimittaja: Testo
Kuvaus: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Tuoteluettelon nro: (TEST0560.8651)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (TEST0560.8725)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: The testo 872s thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography at the same time it ensures your work is both qu...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom